Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure de tétrapropylammonium

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Tetra-n-propylammonium iodide

65234485-100G
MOLE65234485-100GEA 0 EUR InStock
MOLE65234485-100G
Iodure de tétrapropylammonium
Iodure de tétrapropylammonium


Formule: C₁₂H₂₈IN
MW: 313,27 g/mol
Point de fusion: 283 °C
Densité: 1.317 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011842
Numéro CAS: 631-40-3
EINECS: 211-157-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité