Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthyl-3-thiénylcétone

Fournisseur: Molekula

65251350-5G
MOLE65251350-5GEA 0 EUR InStock
MOLE65251350-5G
Méthyl-3-thiénylcétone
3-Acetylthiophene


Formule: C₆H₆OS
Point d'ébullition: 208 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56 °C
Numéro MDL: MFCD00005468
Numéro CAS: 1468-83-3
EINECS: 215-996-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité