4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Fournisseur: Molekula
65276715-100G
MOLE65276715-100GEA 0 EUR InStock
MOLE65276715-100G
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Formule: C₂₁H₁₉ClO₂
Numéro MDL: MFCD00008409
Numéro CAS: 40615-36-9
EINECS: 255-002-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité