Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-aminobenzoïque

Fournisseur: Molekula

65447636-1KG
MOLE65447636-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE65447636-1KG
Acide 4-aminobenzoïque
4-Aminobenzoic acid


Formule: C₇H₇NO₂
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188 °C
Densité: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007894
Numéro CAS: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité