2-Nitro-m-xylène
Fournisseur: Molekula
65509553-500G
MOLE65509553-500GEA 0 EUR InStock
MOLE65509553-500G
2-Nitro-m-xylène
2-Nitro-m-xylène
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: ∼225 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 14…16 °C
Densité: 1.112 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007181
Numéro CAS: 81-20-9
EINECS: 201-333-6
ONU: 1665
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité