Chlorure de 4-bromopyridinium
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 4-Bromopyridine HCl, 4-Bromopyridine hydrochloride
65801625-5G
MOLE65801625-5GEA 0 EUR InStock
MOLE65801625-5G
Chlorure de 4-bromopyridinium
Chlorure de 4-bromopyridinium
Formule: C₅H₅BrClN
MW: 194,46 g/mol
Point de fusion: 235…238 °C
Numéro MDL: MFCD00012828
Numéro CAS: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité