4-Bromoindole
Fournisseur: Molekula
65921824-1G
MOLE65921824-1GEA 0 EUR InStock
MOLE65921824-1G
4-Bromoindole
4-Bromoindole
Formule: C₈H₆BrN
Numéro MDL: MFCD00671502
Numéro CAS: 52488-36-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité