1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine
Fournisseur: Molekula
66418762-1G
MOLE66418762-1GEA 0 EUR InStock
MOLE66418762-1G
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine
6-Azaindole
Formule: C₇H₆N₂
Numéro MDL: MFCD01686899
Numéro CAS: 271-29-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité