Dihydrogénophosphate de naphtyle
Fournisseur: Molekula
66442790-5G
MOLE66442790-5GEA 0 EUR InStock
MOLE66442790-5G
Dihydrogénophosphate de naphtyle
Dihydrogénophosphate de naphtyle
Formule: C₁₀H₉O₄P
Numéro CAS: 1136-89-6
EINECS: 214-502-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité