4-Pyridone
Fournisseur: Molekula
Attention
66558004-100G
MOLE66558004-100GEA 0 EUR InStock
MOLE66558004-100G
4-Pyridone
4-Pyridone
Formule: C₅H₅NO
Point d'ébullition: 381 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146…148 °C
Numéro MDL: MFCD00006419
Numéro CAS: 626-64-2
EINECS: 210-958-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité