Chlorure de 5-bromothiophène-2-sulfonyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5-Bromo-2-thiophenesulphonyl Chloride, 5-Bromothiophene-2-sulphonyl chloride
66601772-5G
MOLE66601772-5GEA 0 EUR InStock
MOLE66601772-5G
Chlorure de 5-bromothiophène-2-sulfonyle
Chlorure de 5-bromothiophène-2-sulfonyle
Formule: C₄H₂BrClO₂S₂
MW: 261,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084909
Numéro CAS: 55854-46-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité