Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dibromopyridine

Fournisseur: Molekula
Attention

66700507-25G
MOLE66700507-25GEA 0 EUR InStock
MOLE66700507-25G
2,5-Dibromopyridine
2,5-Dibromopyridine


Formule: C₅H₃Br₂N
Point d'ébullition: 234…235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006221
Numéro CAS: 624-28-2
EINECS: 210-839-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité