5-Méthoxybenzimidazole-2-thiol
Fournisseur: Molekula
66787209-25G
MOLE66787209-25GEA 0 EUR InStock
MOLE66787209-25G
5-Méthoxybenzimidazole-2-thiol
5-Méthoxybenzimidazole-2-thiol
Formule: C₈H₈N₂OS
Point d'ébullition: 400 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 261…263 °C
Numéro MDL: MFCD00134581
Numéro CAS: 37052-78-1
EINECS: 253-326-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité