Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disoprofol

Fournisseur: Molekula

66803840-100MG
MOLE66803840-100MGEA 0 EUR InStock
MOLE66803840-100MG
Disoprofol
Disoprofol


Formule: C₁₂H₁₈O
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1.032 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008885
Numéro CAS: 2078-54-8
EINECS: 218-206-6
Merck Index: 13,07927
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité