4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Fournisseur: Molekula
67209584-5G
MOLE67209584-5GEA 0 EUR InStock
MOLE67209584-5G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₄
Numéro MDL: MFCD00003328
Numéro CAS: 708-76-9
EINECS: 211-904-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité