Alcool 3,5-diméthoxybenzylique
Fournisseur: Molekula
67320628-5G
MOLE67320628-5GEA 0 EUR InStock
MOLE67320628-5G
Alcool 3,5-diméthoxybenzylique
Alcool 3,5-diméthoxybenzylique
Formule: C₉H₁₂O₃
Point d'ébullition: 106 °C (0.03 mmHg)
Point de fusion: 48…50 °C
Numéro MDL: MFCD00004641
Numéro CAS: 705-76-0
EINECS: 211-888-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité