DEAE-Dextran
Fournisseur: Molekula
67423750-25G
MOLE67423750-25GEA 0 EUR InStock
MOLE67423750-25G
DEAE-Dextran
DEAE-Dextran
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081561
Numéro CAS: 9015-73-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité