Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Propanolide

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Propan-3-olide, 3-Propanolide, 1,3-Propiolactone

68711089-1ML
MOLE68711089-1MLEA 0 EUR InStock
MOLE68711089-1ML
3-Propanolide
3-Propanolide


Formule: C₃H₄O₂
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –31.2 °C
Densité: 1.145 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005169
Numéro CAS: 57-57-8
EINECS: 200-340-1
ONU: 3382
ADR: 6.1,I
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité