Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyanoformiate d'éthyle

Fournisseur: Molekula

69029864-25G
MOLE69029864-25GEA 0 EUR InStock
MOLE69029864-25G
Cyanoformiate d'éthyle
Cyanoformiate d'éthyle


Formule: C₄H₅NO₂
MW: 99,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001836
Numéro CAS: 623-49-4
EINECS: 210-797-9
ONU: 3275
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité