Acide 2-(p-chlorophénoxy)-2-méthylpropionique
Fournisseur: Molekula
69210117-100G
MOLE69210117-100GEA 0 EUR InStock
MOLE69210117-100G
Acide 2-(p-chlorophénoxy)-2-méthylpropionique
Acide 2-(p-chlorophénoxy)-2-méthylpropionique
Formule: C₁₀H₁₁ClO₃
Numéro MDL: MFCD00004192
Numéro CAS: 882-09-7
EINECS: 212-925-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité