1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Fournisseur: Molekula
69351493-5G
MOLE69351493-5GEA 0 EUR InStock
MOLE69351493-5G
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Formule: C₁₅H₁₅N
Numéro MDL: MFCD00082627
Numéro CAS: 41532-84-7
EINECS: 255-429-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité