Acide diéthylènetriaminepentaacétique
Fournisseur: Molekula
Attention
69522692-1KG
MOLE69522692-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE69522692-1KG
Acide diéthylènetriaminepentaacétique
Acide diéthylènetriaminepentaacétique
Formule: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Point de fusion: 220…222 °C
Densité: 1.558 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004289
Numéro CAS: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07202
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité