4,5-Dihydroxy-3-(p-nitrophénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium
Fournisseur: Molekula
70226119-25G
MOLE70226119-25GEA 0 EUR InStock
MOLE70226119-25G
4,5-Dihydroxy-3-(p-nitrophénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium
4,5-Dihydroxy-3-(p-nitrophénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium
Formule: C₁₆H₉N₃Na₂O₁₀S₂
MW: 513,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003951
Numéro CAS: 548-80-1
EINECS: 208-959-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité