Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyltrimethylammonium tribromide

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Mono(N,N,N-trimethyl-1-phenylmethanaminium) tribromide, Benzyl trimethyl ammonium tribromide

70318276-1G
MOLE70318276-1GEA 0 EUR InStock
MOLE70318276-1G
Benzyltrimethylammonium tribromide
Benzyltrimethylammonium tribromide


Formule: C₁₀H₁₆Br₃N
MW: 389,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134423
Numéro CAS: 111865-47-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité