Méthanesulfonate de 3-éthoxycarbonylanilinium
Fournisseur: Molekula
70444511-5G
MOLE70444511-5GEA 0 EUR InStock
MOLE70444511-5G
Méthanesulfonate de 3-éthoxycarbonylanilinium
Méthanesulfonate de 3-éthoxycarbonylanilinium
Formule: C₁₀H₁₅NO₅S
Numéro MDL: MFCD00013176
Numéro CAS: 886-86-2
EINECS: 212-956-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité