Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-9-Tricosène

Fournisseur: Molekula

71199652-1G
MOLE71199652-1GEA 0 EUR InStock
MOLE71199652-1G
cis-9-Tricosène
cis-9-Tricosène


Formule: C₂₃H₄₆
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Densité: 0.806 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008988
Numéro CAS: 27519-02-4
EINECS: 248-505-7
Merck Index: 12,06288
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité