Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D(-)-Mannitol

Fournisseur: Molekula

71640365-1KG
MOLE71640365-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE71640365-1KG
D(-)-Mannitol
D(-)-Mannitol


Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Point d'ébullition: 290…295 °C (4 hPa)
Point de fusion: 164…169 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064287
Numéro CAS: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité