Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromopyridine

Fournisseur: Molekula
Attention

71730545-100G
MOLE71730545-100GEA 0 EUR InStock
MOLE71730545-100G
3-Bromopyridine
3-Bromopyridine


Formule: C₅H₄BrN
MW: 158 g/mol
Point d'ébullition: 173 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –27 °C
Densité: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006373
Numéro CAS: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité