(1S)-(-)-Camphanic acid
Fournisseur: Molekula
71783403-5G
MOLE71783403-5GEA 0 EUR InStock
MOLE71783403-5G
(1S)-(-)-Camphanic acid
(1S)-(-)-Camphanic acid
Formule: C₁₀H₁₄O₄
Numéro MDL: MFCD00044948
Numéro CAS: 13429-83-9
EINECS: 236-552-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité