Estriol
Fournisseur: Molekula
72030665-1G
MOLE72030665-1GEA 0 EUR InStock
MOLE72030665-1G
Estriol
Estriol
Formule: C₁₈H₂₄O₃
Numéro MDL: MFCD00003691
Numéro CAS: 50-27-1
EINECS: 200-022-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité