Acide anthracène-9-carboxylique
Fournisseur: Molekula
72853037-25G
MOLE72853037-25GEA 0 EUR InStock
MOLE72853037-25G
Acide anthracène-9-carboxylique
9-Anthracenecarboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₀O₂
MW: 222,24 g/mol
Point d'ébullition: 411 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 214…217 °C
Densité: 1.397 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001257
Numéro CAS: 723-62-6
EINECS: 211-964-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité