Purine-2,6-diyldiamine
Fournisseur: Molekula
73574308-5G
MOLE73574308-5GEA 0 EUR InStock
MOLE73574308-5G
Purine-2,6-diyldiamine
Purine-2,6-diyldiamine
Formule: C₅H₆N₆
Numéro MDL: MFCD00213668
Numéro CAS: 1904-98-9
EINECS: 217-605-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité