2,4-Dihydroxy-3,6-diméthylbenzoate de méthyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Methyl atratate, Atraric acid, Methyl atratat, Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate, 2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoic acid methyl ester
73626632-5G
MOLE73626632-5GEA 0 EUR InStock
MOLE73626632-5G
2,4-Dihydroxy-3,6-diméthylbenzoate de méthyle
2,4-Dihydroxy-3,6-diméthylbenzoate de méthyle
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00157202
Numéro CAS: 4707-47-5
EINECS: 225-193-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité