5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
Fournisseur: Molekula
73645424-1G
MOLE73645424-1GEA 0 EUR InStock
MOLE73645424-1G
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
Formule: C₆H₅N₅
Numéro MDL: MFCD00068114
Numéro CAS: 33893-89-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité