N-Acetyl-DL-leucine
Fournisseur: Molekula
73891210-25G
MOLE73891210-25GEA 0 EUR InStock
MOLE73891210-25G
N-Acetyl-DL-leucine
N-Acetyl-DL-leucine
Formule: C₈H₁₅NO₃
Numéro MDL: MFCD00026498
Numéro CAS: 99-15-0
EINECS: 202-734-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité