2-Chloro-5-fluoroaniline
Fournisseur: Molekula
74229030-5G
MOLE74229030-5GEA 0 EUR InStock
MOLE74229030-5G
2-Chloro-5-fluoroaniline
2-Chloro-5-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
Numéro MDL: MFCD00084852
Numéro CAS: 452-83-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité