Acide 3,5-dihydroxybenzoïque
Fournisseur: Molekula
Synonyms: alpha-Resorcylic acid
74468622-500G
MOLE74468622-500GEA 0 EUR InStock
MOLE74468622-500G
Acide 3,5-dihydroxybenzoïque
3,5-Dihydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point de fusion: 236…238 °C
Point d'éclair: >200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002512
Numéro CAS: 99-10-5
EINECS: 202-730-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité