2-Méthyl-4-nitroanisole
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 1-Methoxy-2-methyl-4-nitrobenzene
75004060
MOLE75004060EA 0 EUR InStock
MOLE75004060
2-Méthyl-4-nitroanisole
2-Méthyl-4-nitroanisole
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point d'ébullition: 311 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787583
Numéro CAS: 50741-92-9
EINECS: 202-763-7
ONU: 2446
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité