2(3H)-Benzoxazolone
Fournisseur: Molekula
75203127-100G
MOLE75203127-100GEA 0 EUR InStock
MOLE75203127-100G
2(3H)-Benzoxazolone
2(3H)-Benzoxazolone
Formule: C₇H₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00005716
Numéro CAS: 59-49-4
EINECS: 200-430-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité