Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de tétrabutylphosphonium

Fournisseur: Molekula

75425740-100G
MOLE75425740-100GEA 0 EUR InStock
MOLE75425740-100G
Bromure de tétrabutylphosphonium
Bromure de tétrabutylphosphonium


Formule: C₁₆H₃₆BrP
Point de fusion: 95…101 °C
Numéro MDL: MFCD00011853
Numéro CAS: 3115-68-2
EINECS: 221-487-8
ONU: 3464
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité