Nalidixic acid sodium salt
Fournisseur: Molekula
75525039-25G
MOLE75525039-25GEA 0 EUR InStock
MOLE75525039-25G
Nalidixic acid sodium salt
Nalidixic acid sodium salt
Formule: C₁₂H₁₁N₂NaO₃
Numéro MDL: MFCD00064376
Numéro CAS: 3374-05-8
EINECS: 222-159-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité