Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitro-p-toluidine

Fournisseur: Molekula
Danger

76167360-500G
MOLE76167360-500GEA 0 EUR InStock
MOLE76167360-500G
2-Nitro-p-toluidine
2-Nitro-p-toluidine


Formule: C₇H₈N₂O₂
Point d'ébullition: 303 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 112…114 °C
Densité: 1.164 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007907
Numéro CAS: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
ONU: 2660
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité