4-Quinoléinol
Fournisseur: Molekula
Attention
76234561-5G
MOLE76234561-5GEA 0 EUR InStock
MOLE76234561-5G
4-Quinoléinol
4-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
Point de fusion: 202…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006777
Numéro CAS: 611-36-9
EINECS: 210-268-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité