Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Benzodioxole

Fournisseur: Molekula
Attention

77096333-100G
MOLE77096333-100GEA 0 EUR InStock
MOLE77096333-100G
1,3-Benzodioxole
1,3-Benzodioxole


Formule: C₇H₆O₂
Point d'ébullition: 172 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005818
Numéro CAS: 274-09-9
EINECS: 205-992-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité