Acide 3,4-dihydroxycinnamique
Fournisseur: Molekula
77345158-25G
MOLE77345158-25GEA 0 EUR InStock
MOLE77345158-25G
Acide 3,4-dihydroxycinnamique
Acide 3,4-dihydroxycinnamique
Formule: C₉H₈O₄
Point d'ébullition: 366 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 234…237 °C
Numéro MDL: MFCD00004392
Numéro CAS: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 12,01673
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité