Acide hydroxylamine-O-sulfonique
Fournisseur: Molekula
77461217-100G
MOLE77461217-100GEA 0 EUR InStock
MOLE77461217-100G
Acide hydroxylamine-O-sulfonique
Hydroxylamine-O-sulphonic acid
Formule: H₃NO₄S
Numéro MDL: MFCD00011604
Numéro CAS: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité