2-Bromobenzaldéhyde
Fournisseur: Molekula
Attention
77476504-100G
MOLE77476504-100GEA 0 EUR InStock
MOLE77476504-100G
2-Bromobenzaldéhyde
2-Bromobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21 °C
Densité: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003300
Numéro CAS: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité