Acide 8-hydroxyquinoléine-5-sulfonique
Fournisseur: Molekula
78011644-500G
MOLE78011644-500GEA 0 EUR InStock
MOLE78011644-500G
Acide 8-hydroxyquinoléine-5-sulfonique
Acide 8-hydroxyquinoléine-5-sulfonique
Formule: C₉H₇NO₄S
Numéro CAS: 84-88-8
EINECS: 201-570-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité