2,4-Dihydroxybenzaldéhyde
Fournisseur: Molekula
Attention
78232322-25G
MOLE78232322-25GEA 0 EUR InStock
MOLE78232322-25G
2,4-Dihydroxybenzaldéhyde
2,4-Dihydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132…133 °C
Densité: 1.448 g/cm³ (–93 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011686
Numéro CAS: 95-01-2
EINECS: 202-383-1
Merck Index: 12,08324
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité