Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Fournisseur: Molekula
Synonyms: ((2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-3,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl trihydrogen diphosphate, disodium salt, Guanosine 5'-diphosphate disodium salt
78355753-100MG
MOLE78355753-100MGEA 0 EUR InStock
MOLE78355753-100MG
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Formule: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₁P₂
MW: 487,17 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00070121
Numéro CAS: 7415-69-2
EINECS: 231-026-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité